Learn More
4-Terc-butilbenzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468006 1 g 1 g
11478006 5 g 5 g
11488006 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14076.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4210-32-6 | C11H13N | 159.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4210-32-6
Fórmula molecular C11H13N
Peso molecular (g/mol) 159.232
Número MDL MFCD00075840
Clave InChI IIZURLNRIMKEDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl benzonitrile, 4-t-butylbenzonitrile, benzonitrile, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcyanobenzene, 4-tert-butyl-benzonitrile, p-t-butylbenzonitrile, acmc-209jnk, p-tert-butylbenzonitrile, benzonitrile, p-tert-butyl, ksc219k6d
PubChem CID 77883
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenzonitrilo
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzonitrile
Densidad 0.94
Punto de ebullición 258°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.517
Cantidad 1 g
Beilstein 2080049
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza ≥98%