Learn More
Anhídrido 4-terc-butilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405147 1 g 1 g
15415147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32422.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22201-45-2 | C22H26O3 | 338.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22201-45-2
Fórmula molecular C22H26O3
Peso molecular (g/mol) 338.45
Número MDL MFCD09757530
Clave InChI KKDPRVYYZZUPLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbenzoic anhydride, 4-tert-butylbenzoyl 4-tert-butylbenzoate, bis 4-tert-butylbenzoic acid anhydride, benzoic acid,4-1,1-dimethylethyl-, anhydride with 4-1,1-dimethylethyl benzoic acid
PubChem CID 14962255
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenzoato de (4-terc-butilbenzoilo)
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzoic anhydride
Punto de fusión 75°C to 81°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.45
Porcentaje de pureza 95%