Learn More
Ácido 4-terc-butilbenzoico, TRC
Código de producto. 30346038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346038 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30346038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69323510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzoic Acid
CAS 98-73-7
Fórmula molecular C11H14O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, 4-t-Butylbenzoic Acid, 4-tert-Butylbenzoic Acid, NSC 4802, p-t-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylphenylcarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-terc-butilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 178.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994