Learn More
4-tert-ácido butilbenzoico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-tert-Butylbenzoic acid as a thermal stabilizer in PVC. It is used as a intermediate in chemical industry for producing esters of PTBBA, a chain stop agent in resins. It used as a potent yeast sirtuin (Sir2p) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido 4-terc-butilbenzoico como estabilizador térmico en PVC. Se utiliza como intermedio en la industria química para la producción de ésteres de PTBBA, un agente de parada de cadena en resinas. Se utiliza como un potente inhibidor de la sirtuina de levadura (Sir2p).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butylbenzoic acid |
| Punto de fusión | 164°C to 168°C |
| Punto de ebullición | 280°C (decomposition) |
| Temperatura de inflamación | 180°C (356°F) |
| Cantidad | 5000 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 607545 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.23 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |