Learn More
4-tert-ácido butilbenzoico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467846 250 g 250 g
11457846 1000 g 1000 g
11477846 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13997.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-73-7 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
4-tert-Butylbenzoic acid as a thermal stabilizer in PVC. It is used as a intermediate in chemical industry for producing esters of PTBBA, a chain stop agent in resins. It used as a potent yeast sirtuin (Sir2p) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ácido 4-terc-butilbenzoico como estabilizador térmico en PVC. Se utiliza como intermedio en la industria química para la producción de ésteres de PTBBA, un agente de parada de cadena en resinas. Se utiliza como un potente inhibidor de la sirtuina de levadura (Sir2p).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-73-7
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00002563
Clave InChI KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl benzoic acid, tbba, p-tert-butylbenzoic acid, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl, 4-t-butylbenzoic acid, benzoic acid, p-tert-butyl, 4-tert-butyl-benzoic acid, p-t-butylbenzoic acid, 4-tert-butylbenzoicacid, unii-43z7t3vn0r
PubChem CID 7403
ChEBI CHEBI:34443
Nombre IUPAC ácido 4-terc-butilbenzoico
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzoic acid
Punto de fusión 164°C to 168°C
Punto de ebullición 280°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 607545
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza ≥99%