Learn More
4-terc-Butilbenzhidrazida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430743 25 g 25 g
11440743 100 g 100 g
11450743 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430743 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13224.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 43100-38-5 | C11H16N2O | 192.262 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43100-38-5
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.262
Número MDL MFCD00014763
Clave InChI XYUFQWDLRLHUPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbenzhydrazide, 4-tert-butyl benzohydrazide, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, hydrazide, p-tert-butylbenzohydrazide, 4-tert-butylbenzhyrazide, 4-tert-butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-butylbenzoic hydrazide, 4-tert-butyl benzenecarbohydrazide, 4-tert-butyl benzene-1-carbohydrazide, 4-t-butylbenzhydrazide
PubChem CID 123513
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenzohidrazida
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzhydrazide
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1104663
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza ≥98%