Learn More
Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 15084-51-2 |
| Fórmula molecular | C10H13ClO2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonyl Chloride, 4-t-Butylphenylsulfonyl Chloride, 4-tert-Butylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-tert-Butylphenylsulfonyl Chloride, NSC 186263, p-(tert-Butyl)benzenesulfonyl Chloride, p-tert-Butylphenylsulfonyl Chloride, tert-Butylbenzene-4-sulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.73 |