Learn More
Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo, TRC
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 15084-51-2 |
| Fórmula molecular | C10H13ClO2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonyl Chloride, 4-t-Butylphenylsulfonyl Chloride, 4-tert-Butylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-tert-Butylphenylsulfonyl Chloride, NSC 186263, p-(tert-Butyl)benzenesulfonyl Chloride, p-tert-Butylphenylsulfonyl Chloride, tert-Butylbenzene-4-sulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.73 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?