Learn More
Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743341 10 g Frasco de vidrio 10 g
10762885 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303470100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15084-51-2 | C10H13ClO2S | 232.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15084-51-2
Fórmula molecular C10H13ClO2S
Peso molecular (g/mol) 232.73
Número MDL MFCD00007449
Clave InChI YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 139882
Nombre IUPAC Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79°C to 83°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4SO2Cl
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.73
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino