Learn More
Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459707 50 g 50 g
11449707 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22174.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15084-51-2 | C10H13ClO2S | 232.722 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15084-51-2
Fórmula molecular C10H13ClO2S
Peso molecular (g/mol) 232.722
Número MDL MFCD00007449
Clave InChI YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 139882
Nombre IUPAC Cloruro de 4-terc-butilbencenosulfonilo
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 80°C to 83°C
Olor Irritating
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 1104346
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.73
Porcentaje de pureza 98%