Learn More
4-terc-butilbencenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30348673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348673 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30348673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69073510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Fórmula molecular C10 H15 N O2 S
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-terc-butilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 213.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0823