Learn More
Ácido 4-terc-butilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485857 1 g 1 g
11495857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24408.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123324-71-0 | C10H15BO2 | 178.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123324-71-0
Fórmula molecular C10H15BO2
Peso molecular (g/mol) 178.04
Número MDL MFCD01009697
Clave InChI MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-t-butylphenylboronic acid, 4-tert-butylbenzeneboronic acid, 4-tert-butyl phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boronic acid, 4-tert-butyl phenylboronic acid, 4-tert-butyl-phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boranediol, p-t-butylphenylboronic acid, 4-tertbutylphenylboronic acid
PubChem CID 2734320
Nombre IUPAC ácido (4-terc-butilfenil)borónico
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 191°C to 196°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5330959
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.04
Porcentaje de pureza 97%