Learn More
4-terc-Butilbenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448326 10 g 10 g
11458326 50 g 50 g
11468326 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15380.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56108-12-4 | C11H15NO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56108-12-4
Fórmula molecular C11H15NO
Número MDL MFCD00017139
Sinónimo 4-tert-butyl benzamide, benzamide, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butyl benzamide, 4-tert-butyl benzenecarboxamide, unii-5e7907z6bm, 4-1,1-dimethylethyl benzamide, p-t-butylbenzamide, 4-t-butylbenzamide, acmc-20amap, butylbenzenecarboxamide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzamide
Punto de fusión 171°C to 175°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2086692
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 98%