Learn More
4-terc-Butilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452388 100 g 100 g
11432388 5 g 5 g
11442388 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15740.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 939-97-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Used for preparing isoxazolyl penicillin derivatives. 4-tert-Butylbenzaldehyde is suitable for use in a kinetic study to evaluate the kinetic constants (KI) for inhibition of mushroom tyrosinase by 4-substituted benzaldehydes. It is also an important intermediate for the synthesis of medicines, dyes, flavor and fragrance compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa para la preparación de derivados de penicilina de isoxazolilo. El 4-terc-butilbenzaldehído es adecuado para su uso en un estudio cinético para evaluar las constantes cinéticas (KI) para la inhibición de la tirosinasa de hongos mediante benzaldehídos 4-sustituidos. También es un importante intermediario para la síntesis de medicamentos, colorantes, sabores y compuestos de fragancias.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar lejos del aire y la luz y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 939-97-9
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Número MDL MFCD00035742
Clave InChI OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
PubChem CID 70324
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenzaldehído
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzaldehyde
Densidad 0.97
Punto de ebullición 244°C to 246°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.5285
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 1906461
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 97%