Learn More
4-terc-Butilbenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10624945 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10624945 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10376734 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10274914 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10624945 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426522500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 939-97-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939-97-9
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Número MDL MFCD00035742
Clave InChI OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
PubChem CID 70324
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenzaldehído
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 249°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4CHO
Índice de refracción 1.527
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad 0.004 Pas (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylbenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.