Learn More
4-terc-butilanilina-d15, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butylaniline-D15 |
| CAS | 1219794-71-4 |
| Fórmula molecular | C10 D15 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 4-[1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]benzen-2,3,5,6-d4-amine-d2, 4-(1,1-Dimethylethyl)aniline-d15, 4-tert-Butylaniline-d15, 4-tert-Butylaniline-D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H15N/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7 H,11H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D,7 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N,2,3,5,6-hexadeuterio-4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 164.3252 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.2146 g/mol |
| Mostrar más |