Learn More
4-terc-Butilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424323 100 g 100 g
11404323 5 g 5 g
11414323 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10925.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 769-92-6 | C10H15N | 149.237 g/mol
4-tert-Butylaniline reacts with formic acid to produce formic acid-(4-tert-butyl-anilide). This reaction could happen in the presence of the solvent of toluene in the condition of heating. 4-tert-Butylaniline is used in the synthesis of 4-tert-Butyl-4?,4?-dinitrotriphenylamine, new triphenylamine-containing diamine monomer and 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-terc-butilanilina reacciona con ácido fórmico para producir ácido fórmico-(4-terc-butil-anilida). Esta reacción podría ocurrir en presencia del solvente de tolueno en la condición de calentamiento. 4-terc-Butilanilina se utiliza en la síntesis 4de -terc-butil-4′,4″-dinitrotrifenilamina, nuevo monómero de diamina que contiene trifenilamina y 2-oxopirimido[4,5-d]pirimidin-5(6H)-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible a la luz. Incompatible con ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-92-6
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Número MDL MFCD00007899
Clave InChI WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
PubChem CID 69861
Nombre IUPAC 4-terc-butylanilina
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylaniline
Punto de fusión 15°C to 16°C
Densidad 0.941
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 100 g
Beilstein 2205786
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.23
Porcentaje de pureza 99%