Learn More
4-terc-Butilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10439900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10439900 5 mL 5 ml
10072590 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10439900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198250050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 769-92-6 | C10H15N | 149.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-92-6
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.24
Número MDL MFCD00007899
Clave InChI WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
PubChem CID 69861
Nombre IUPAC 4-terc-butylanilina
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15°C to 16°C
Color Marrón a naranja rojizo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 230°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4NH2
Índice de refracción 1.5370 to 1.539
Cantidad 5 mL
Beilstein 12, 1166
Gravedad específica 0.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylaniline