Learn More
4-terc-butilaminoetil-2-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol |
| CAS | 132183-64-3 |
| Fórmula molecular | C13 H21 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)7-8-14-13(2,3)4/h5-6,9,14-15H,7-8H2,1-4H3 |
| SMILES | Cc1cc(CCNC(C)(C)C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(terc-butilamino)etil]-2-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 207.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1623 |