Learn More
4-tert-Butilacetofenona, TRC
Código de producto. 30134952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134952 2.5 g 2.50 g
17934225 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6905052.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943-27-1
Fórmula molecular C12 H16 O
Peso molecular (g/mol) 176.25
Sinónimo 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)etanona
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1201