Learn More
4'-tert-Butilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490174 1 g 1 g
11400184 5 g 5 g
11410184 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13615.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 943-27-1 | C12H16O | 176.259 g/mol
4'-tert-Butylacetophenone is used in the synthesis of 2-pyridone derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-terc-butilacetofenona se utiliza en la síntesis de derivados de 2-piridona.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943-27-1
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.259
Número MDL MFCD00017256
Clave InChI UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 13669
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-tert-Butylacetophenone
Punto de fusión 17°C to 18°C (dimorphic)
Densidad 0.964
Punto de ebullición 107°C to 108°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%