Learn More
4'-tert-Butilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10342133 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10342133 1 g 1 g
10125280 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10342133 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308740010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 943-27-1 | Molecular Formula: C12H16O | Molecular Weight: 176.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943-27-1
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00017256
Clave InChI UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 13669
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-tert-Butylacetophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17.0°C to 18.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 107.0°C to 108.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4COCH3
Índice de refracción 1.5190 to 1.5220
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación