Learn More
Clorhidrato de 4-(terc-butilo) piperidina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10611835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10611835 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10520323 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10682665 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10611835 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01152CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 69682-13-9
Fórmula molecular C9H20ClN
Peso molecular (g/mol) 177.716
Número MDL MFCD05865119
Clave InChI RWQQDIHTYQYXDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hydrochloride, 4-tert-butyl-piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hcl, 4-tert-butyl piperidine, chloride
PubChem CID 2794676
Nombre IUPAC 4-terc-butilpiperidina; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)C1CCNCC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Tert-butyl)piperidine hydrochloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.72
Porcentaje de pureza 90%