Learn More
Cloruro de [4-(terc-butil)fenil]metanosulfonilo, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10300603
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
10300603 250 mg 250 miligramos
10664073 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 10300603
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00924CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 519056-61-2
Fórmula molecular C11H15ClO2S
Peso molecular (g/mol) 246.749
Número MDL MFCD04115413
Clave InChI NEJDUPGGBSPJLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methanesulfonylchloride, 4-tert-butylphenyl methanesulphonyl chloride, 4-1-butyl phenylmethanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methyl chlorosulfone
PubChem CID 2794645
Nombre IUPAC cloruro de (4-terc-butilfenil)metanesulfonilo
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(tert-Butyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.76
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico