Learn More
4-(terc-Butil)fenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10662653 1 g 1 g
10743663 10 g 10 g
10285464 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662653 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00746DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 19241-24-8
Fórmula molecular C11H13NS
Peso molecular (g/mol) 191.292
Número MDL MFCD00022059
Clave InChI OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140503
Nombre IUPAC 1-terc-butil-4-isotiocianatobenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4NCS
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-tert-butylphenyl isothiocyanate, 4-t-butylphenyl isothiocyanate, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butyl phenyl isothiocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butylphenylisothiocyanate, zlchem 964, 4-t-butylphenylisothiocyanate, p-t-butylphenyl isothiocyanate, 4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.3
Porcentaje de pureza 97%