Learn More
4-(terc-Butil)fenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10049551 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10079571 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10051144 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10049551 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01802DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1943-67-5
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.231
Número MDL MFCD00040718
Clave InChI WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylphenyl isocyanate, 4-tert-butylphenylisocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-tert-butylphenyl-isocyanate, 4-tert-butyl phenyl isocyanate, 1-tert-butyl-4-isocyanato-benzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-t-butylphenylisocyanate, acmc-209ey5, 4-tertbutylphenyl isocyanate
PubChem CID 2735695
Nombre IUPAC 1-terc-butil-4-isocianatobenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate
% mín. CAS 97.0
Densidad 0.986g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4NCO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 97%