Learn More
4-terc-butilo-o-xileno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382576 25 g 25 g
11372576 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08552.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7397-06-0
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.276
Número MDL MFCD00038277
Clave InChI QRPPSTNABSMSCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl-o-xylene, 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene, 4-t-butyl-o-xylene, benzene, 4-1,1-dimethylethyl-1,2-dimethyl, acmc-209ot4, o-xylene, 4-tert-butyl, as-p2, 1,2-dimethyl-4-t-butylbenzene, 3,4-dimethyl-tert-butylbenzene
PubChem CID 81881
Nombre IUPAC 4-tert-butilo-1,2-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butyl-o-xylene
Densidad 0.868
Punto de ebullición 211°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 25 g
Beilstein 1925371
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.