Learn More
4-(terc-Butil)-o-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-(tert-Butyl)-o-phenylenediamine, is used as a as a co-catalyst for the polymerization of o-phenylenediamine and its derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-(terc-butil)-o-fenilendiamina se utiliza como cocatalizador para la polimerización de o-fenilendiamina y sus derivados.
Solubilidad
Soluble en los disolventes orgánicos más comunes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(tert-Butyl)-o-phenylenediamine |
| Punto de fusión | 98°C to 100°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Sinónimo | 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine |
| Información de solubilidad | Soluble in most common organic solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.25 |
| Porcentaje de pureza | 97% |