Learn More
4-(terc-Butil)-o-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404897 1 g 1 g
15424897 250 mg 250 miligramos
15414897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15404897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32205.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68176-57-8 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
4-(tert-Butyl)-o-phenylenediamine, is used as a as a co-catalyst for the polymerization of o-phenylenediamine and its derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(terc-butil)-o-fenilendiamina se utiliza como cocatalizador para la polimerización de o-fenilendiamina y sus derivados.
Solubilidad
Soluble en los disolventes orgánicos más comunes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68176-57-8
Fórmula molecular C10H16N2
Peso molecular (g/mol) 164.252
Número MDL MFCD00052695
Clave InChI WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butyl)-o-phenylenediamine
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Información de solubilidad Soluble in most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 97%