Learn More
4-terc-butil-N-fenilanilina, TRC
Código de producto. 30339737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30339737 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30339737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB81023550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butyl-N-phenylaniline
CAS 4496-49-5
Fórmula molecular C16H19N
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-tert-Butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-phenyl-, Diphenylamine, 4-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-phenylbenzenamine, (4-tert-Butylphenyl)phenylamine, 4-tert-Butyl-N-phenylaniline, 4-tert-Butyldiphenylamine, N-(4-tert-Butylphenyl)aniline, N-Phenyl-4-tert-butylaniline, Phenyl(p-tert-butylphenyl)amine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N/c1-16(2,3)13-9-11-15(12-10-13)17-14-7-5-4-6-8-14/h4-12,17H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC 4-terc-butil-N-fenilanilina
Peso molecular (g/mol) 225.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1517
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.