Learn More
4-terc-butil-N-fenilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butyl-N-phenylaniline |
| CAS | 4496-49-5 |
| Fórmula molecular | C16H19N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-tert-Butyldiphenylamine, Benzenamine, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-phenyl-, Diphenylamine, 4-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-N-phenylbenzenamine, (4-tert-Butylphenyl)phenylamine, 4-tert-Butyl-N-phenylaniline, 4-tert-Butyldiphenylamine, N-(4-tert-Butylphenyl)aniline, N-Phenyl-4-tert-butylaniline, Phenyl(p-tert-butylphenyl)amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N/c1-16(2,3)13-9-11-15(12-10-13)17-14-7-5-4-6-8-14/h4-12,17H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-terc-butil-N-fenilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1517 |