Learn More
4-terc-butil-N-[6-cloro-5-(2-metoxifenoxi)-2,2'-bipirimidin-4-il]bencenosulfonamida, Mikromol™
Descripción
4-terc-butil-N-[6-cloro-5-(2-metoxifenoxi)-2,2'-bipirimidin-4-il]bencenosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide |
| CAS | 150727-06-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H24 Cl N5 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)-, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, 4-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, N-[6-Chloro-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-4-(1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, p-tert-Butyl-N-[6-chloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide, Bosentan Related Compound A, Bosentan Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24ClN5O4S/c1-25(2,3)16-10-12-17(13-11-16)36(32,33)31-22-20(35-19-9-6-5-8-18(19)34-4)21(26)29-24(30-22)23-27-14-7-15-28-23/h5-15H,1-4H3,(H,29,30,31) |
| SMILES | COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)c4ncccn4 |
| Nombre IUPAC | 4-terc-butil-N-[6-cloro-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidin-2-ilpirimidin-4-il]bencenosulfonamida |
| Mostrar más |