Learn More
4-(terc-Butil)bencilbromuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10464955 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10464955 100 g Frasco de vidrio 100 g
10408872 5 g Frasco de vidrio 5 g
10418872 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10464955 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345501000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18880-00-7 | C11H15Br | 227.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18880-00-7
Fórmula molecular C11H15Br
Peso molecular (g/mol) 227.14
Número MDL MFCD00000180
Clave InChI QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
PubChem CID 87836
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-terc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butyl)benzylbromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8°C to 12°C
Color Amarillo
Densidad 1.2360g/mL
Punto de ebullición 90°C to 94°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4CH2Br
Índice de refracción 1.5445 to 1.5465
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.236
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(tert-Butyl)benzylbromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.