Learn More
4-(terc-butil)bencenosulfonamida, Mikromol™
Código de producto. 30462831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462831 4 x 25 mg -
17933476 100 mg 100 miligramos
17992996 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462831 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3369.0200254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(terc-butil)bencenosulfonamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Nombres de analitos o componentes 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H15 N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E, Bosentan Related Compound E
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-terc-butilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 213.3
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213,0823 g/mol