Learn More
4-(terc-butil)bencenosulfonamida, Mikromol™
Código de producto. 17933476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17933476 100 mg 100 miligramos
17992996 25 mg 25 miligramos
30462831 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933476 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3369.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(terc-butil)bencenosulfonamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Nombres de analitos o componentes 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H15 N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E, Bosentan Related Compound E
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-terc-butilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 213.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213,0823 g/mol