Learn More
4-(terc-Butilo)benceno-1-carbotioamida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10782207 50 g 50 g
10384242 1 g 1 g
10702693 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10782207 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF00754EE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 57774-77-3
Fórmula molecular C11H15NS
Peso molecular (g/mol) 193.308
Número MDL MFCD00052485
Clave InChI HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
PubChem CID 2734817
Nombre IUPAC 4-terc-butilbencenocarbotioamida
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4CSNH2
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.31
Porcentaje de pureza 95%