Learn More
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10714947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10714947 5 g 5 g
10099281 250 mg 250 miligramos
10631493 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10714947 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01562DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 68176-57-8
Fórmula molecular C10H16N2
Peso molecular (g/mol) 164.252
Número MDL MFCD00052695
Clave InChI WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butyl)benzene-1, 2-diamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (CH3)3CC6H3(NH2)2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 97%