Learn More
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10099281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10099281 250 mg 250 miligramos
10631493 1 g 1 g
10714947 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10099281 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01562CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 68176-57-8
Fórmula molecular C10H16N2
Peso molecular (g/mol) 164.252
Número MDL MFCD00052695
Clave InChI WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butyl)benzene-1, 2-diamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3CC6H3(NH2)2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 97%