Learn More
4-(tert-Butyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10356664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356664 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10356664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01038DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Tert-butyl)aniline
CAS 769-92-6
% mín. CAS 97.0
Densidad 0.93g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H15N
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4NH2
Número MDL MFCD00007899
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
Clave InChI WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Nombre IUPAC 4-terc-butylanilina
Peso molecular (g/mol) 149.237
PubChem CID 69861
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 97%