Learn More
4-tert-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilfenilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30138304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138304 1 g 1 g
30135195 250 mg 250 miligramos
30009390 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6920151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55699-10-0
Fórmula molecular C14 H19 N O
Peso molecular (g/mol) 217.31
Sinónimo [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2-(4-tert-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetonitrilo
SMILES Cc1cc(c(O)c(C)c1CC#N)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO/c1-9-8-12(14(3,4)5)13(16)10(2)11(9)6-7-15/h8,16H,6H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1467