Learn More
4-terc-butil-2-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butyl-2-nitrophenol |
| CAS | 3279-07-0 |
| Fórmula molecular | C10H13NO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(6-7)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-terc-butil-2-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 195.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0895 |