Learn More
4-terc-butil-2-clorofenol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30337859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30337859 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30337859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB8070381G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butyl-2-chlorophenol
CAS 98-28-2
Fórmula molecular C10 H13 Cl O
Cantidad 1 g
Sinónimo Phenol, 4-tert-butyl-2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-4-(1,1-dimethylethyl)phenol, 2-Chloro-4-tert-butylphenol, 4-tert-Butyl-2-chlorophenol, NSC 8464
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 4-terc-butil-2-clorofenol
Peso molecular (g/mol) 184.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0655
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.