Learn More
4-terc-butil-2-clorofenol (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-tert-Butyl-2-chlorophenol |
| CAS | 98-28-2 |
| Fórmula molecular | C10 H13 Cl O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phenol, 4-tert-butyl-2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-4-(1,1-dimethylethyl)phenol, 2-Chloro-4-tert-butylphenol, 4-tert-Butyl-2-chlorophenol, NSC 8464 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(O)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-terc-butil-2-clorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 184.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0655 |