Learn More
4-(terc-Butil)-2-cloroanilina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10310653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10310653 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10609724 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10310653 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01508DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 42265-67-8
Fórmula molecular C10H14ClN
Peso molecular (g/mol) 183.68
Número MDL MFCD00052272
Clave InChI MFEZEFHCSBXPPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl-2-chloroaniline, 4-t-butyl-2-chloroaniline, 2-chloro-4-tert-butylaniline, 4-tert-butyl-2-chloro-aniline, aniline, 4-tert-butyl-2-chloro, 4-tert-butyl-2-chlorophenylamine, benzenamine,2-chloro-4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 521094
Nombre IUPAC 4-terc-butilo-2-cloroanilina
SMILES CC(C)(C)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.68
Porcentaje de pureza 95%