Learn More
4-terc-Butilo-2,6-dinitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438889 5 g 5 g
15448889 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08670.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4097-49-8 | C10H12N2O5 | 240.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4097-49-8
Fórmula molecular C10H12N2O5
Peso molecular (g/mol) 240.22
Número MDL MFCD00051969
Clave InChI NJBDTWSOYUZQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-tert-butylphenol, unii-m5s512rl03, phenol, 4-1,1-dimethylethyl-2,6-dinitro, 2,6-dinitro-p-tert-butyl phenol, phenol, 4-tert-butyl-2,6-dinitro, acmc-1am7s, 2,6-dinitro-4-t-butylphenol, 4-t-butyl-2,6-dinitrophenol
PubChem CID 20042
Nombre IUPAC 4-terc-butil-2,6-dinitrofenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol
Punto de fusión 93°C to 95°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1986466
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.22
Porcentaje de pureza 97%