Learn More
Trifluoruro de 4-tert-butilo-2,6-dimetilfenilazufre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16627022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16627022 25 g 25 g
16607022 1 g 1 g
16617022 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16627022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464350250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 947725-04-4 | C12H17F3S | 250.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947725-04-4
Fórmula molecular C12H17F3S
Peso molecular (g/mol) 250.32
Número MDL MFCD11858620
Clave InChI VRTQPEYVMHATOA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 5-tert-butilo-1,3-dimetil-2-(trifluoro-λ⁴-sulfanil)benceno
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1S(F)(F)F)C(C)(C)C
Especificaciones
Vector alfa BUTYLDIMETHYLPHENYLSULFURTRIFLUORIDE
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulfur trifluoride
Punto de fusión 62°C to 68°C
Color De rojo a blanco
Punto de ebullición 92°C to 93°C
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Número UN 2923
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad insoluble aq. soln., soluble in hexane, acetonitrile, dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.32
Forma física Polvo o cristales