Learn More
4-tert-butil-2,6-dimetil-3-hidroxifenilacético, TRC
Código de producto. 30136190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136190 1 g 1 g
17991485 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6920101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55699-12-2
Fórmula molecular C14 H20 O3
Peso molecular (g/mol) 236.31
Sinónimo [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. D (EP)
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-tert-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acético
SMILES Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O3/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1412