Learn More
4-terc-butil-1-fenil-2,6,7-trioxabiciclo(2.2.2)octano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Tert-butyl-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo(2.2.2)octane |
| CAS | 70637-05-7 |
| Fórmula molecular | C15 H20 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(1,1-Dimethylethyl)-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20O3/c1-13(2,3)14-9-16-15(17-10-14,18-11-14)12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C12COC(OC1)(OC2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-terc-butil-4-fenil-3,5,8-trioxabiciclo[2.2.2]octano |
| Peso molecular (g/mol) | 248.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1412 |