Learn More
4-(terc-Butilo)-1,3-tiazol-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10275284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10275284 1 g 1 g
10663455 10 g 10 g
10188494 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10275284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD08308DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 74370-93-7
Fórmula molecular C7H12N2S
Peso molecular (g/mol) 156.247
Número MDL MFCD00051644
Clave InChI CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
Nombre IUPAC 4-terc-butilo-1,3-tiazol-2-amina
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.25
Porcentaje de pureza 97%