Learn More
(4-(terc-butil)-1,2-fenileno)dimetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(tert-Butyl)-1,2-phenylene)dimethanol |
| CAS | 374592-80-0 |
| Fórmula molecular | C12H18O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(1,1-Dimethylethyl)-1,2-benzenedimethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O2/c1-12(2,3)11-5-4-9(7-13)10(6-11)8-14/h4-6,13-14H,7-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(CO)c(CO)c1 |
| Nombre IUPAC | [4-terc-butil-2-(hidroximetil)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1307 |